Principaux documents
Z177016
Sigma-Aldrich
LDPE wash bottles
capacity 250 mL, Wide-mouth
Synonyme(s) :
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
12 EA
93,10 $
93,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
93,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.17
93,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Joint
Joints threaded neck (38)
Caractéristiques
label no label
vented
with cap
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11620-0250
Capacité
250 mL
Description générale
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.