Principaux documents
Z176990
Measure-Matic dispenser
measures from 5 to 25 mL, polyethylene/polyallomer
1 EA
51,90 $
51,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
51,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
51,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11654-0000
Plage de mesure du volume
5-25 mL
Volume
5-25 mL
Catégories apparentées
Description générale
PE/polyallomer. Measures any amount from 5 to 25 mL; fills from 16 oz PE storage bottle. Pressure on bottle forces liquid above holes in tube. Removal of pressure allows return of excess liquid to storage bottle. Supplied with hollow stopper as dust cover.
Informations légales
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP