Principaux documents
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass mercury trap
pkg of 1 ea
1 EA
370,00 $
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112406
Nomenclature NACRES :
NB.79
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Catégories apparentées
Description générale
Designed to prevent mercury from being drawn into vacuum pump.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC