Principaux documents
Z148024
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 500 mL, PTFE stopcock
1 EA
421,00 $
421,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
421,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
421,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Joint
joint ST/NS24/40 threaded
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
500 mL
Description générale
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.