Principaux documents
Z147664
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 500 mL, frit diam. 65 mm, porosity 70-100 μm, Complete
1 EA
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
ground glass membrane (frit)
Caractéristiques
cap
graduations: no
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Capacité du filtre
500 mL
Diam. du fritté
65 mm
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Dimension de pores
70-100 μm porosity
Raccords
24 bottle neck (Ground glass joint)
Catégories apparentées
Description générale
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC