Z147672
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 70-100 μm, Complete
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
ground glass membrane (frit)
Caractéristiques
cap
graduations: no
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Capacité du filtre
1,000 mL
Diam. du fritté
90 mm
Capacité de l'entonnoir
1,000 mL
Dimension de pores
70-100 μm porosity
Raccords
24 bottle neck (Ground glass joint)
Informations légales
Pièce de rechange