Principaux documents
Z137561
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 6 mm × 6 mm × 1 mm
1 LB
350,00 $
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 LB
350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Description
Quantity: ~590/lb.
L × D.E. × épaisseur
6 mm × 6 mm × 1 mm