Principaux documents
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
1 EA
81,40 $
81,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
81,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
81,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
fits shaft o.d. 6 mm
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 812407
Description générale
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Informations légales
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.