Principaux documents
Z131210
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, transparent polymethylpentene
Synonyme(s) :
nalgene, plastic flask, plastic flasks
1 EA
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
122,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
long
transparent polymethylpentene
Joint
joint threaded neck20mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 4001-0250
Plage de mesure du volume
250 mL, accuracy: 0.24 mL
Capacité
250 mL
Description générale
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries