Principaux documents
BR36178
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 250 mL
Synonyme(s) :
Plastics, Volumetric flasks
2 EACH
49,30 $
49,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EACH
49,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
49,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PMP
polypropylene stopper
transparent
Joint
joint ST/NS neck19/26
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 36178
Taille
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG