Principaux documents
Z130311
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 500 mL, clear Bottle
Synonyme(s) :
fep bottles, nalgene bottles
1 EA
436,00 $
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
436,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Joint
Joints threaded neck (28)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 1600-0016
Diam. du flacon × H
73 mm × 166 mm
Capacité
500 mL
Couleur
clear Bottle
white Screw closure
Description générale
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries