Principaux documents
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
Synonyme(s) :
chemistry model sets, molecular model sets
1 PKG
44,00 $
44,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
44,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
60104506
Nomenclature NACRES :
NB.17
44,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Cochranes 0072
Description générale
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)