Principaux documents
Z125326
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 6.4 mm (1/4 in.)
12 EA
70,90 $
70,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
70,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
27121703
Nomenclature NACRES :
NB.35
70,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for tubing o.d. 6.4 mm (1/4 in.)
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 1171007
Catégories apparentées
Description générale
For use in place of O-rings on threaded glassware.