Principaux documents
Z117099
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 18, L 4 in.
1 EA
54,80 $
54,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
54,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NB.03
54,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cadence Science 4194
Longueur
4 in.
Calibre
18
Catégories apparentées
Description générale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing