Principaux documents
Z116971
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 12, L 10 in.
1 EA
89,50 $
89,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
89,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122002
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
89,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cadence Science
Longueur
10 in.
Calibre
12
Description générale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing