Principaux documents
Z101923
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
1 EA
251,00 $
251,00 $
En stockDétails
Changer de vue
1 EA
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
251,00 $
En stockDétails
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
500 mL
Description générale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.