WHAUS503NPUAQU
Filtres sans seringue Whatman® Mini-UniPrep® avec septa pré-fendus
PVDF, 0.45 μm, 1000/pk
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z558028, syringe filter, whatman filters
4 670,00 $
About This Item
4 670,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing (compatible with all major autosamplers)
Stérilité
non-sterile
Utilisation
aqueous/organic solvents-low non-specific protein binding media
Caractéristiques
cap (Split septa)
graduations: no
approximately 18 lb / 8.2 kg
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman Article No. 28421723 (US reference)
Whatman US503NPUAQU (1,000 ea)
Capacité du filtre
400 μL
Taille de la fiole
12 mm × 32 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Adéquation
suitable for (standard robotics on HPLC instruments with sensitive needles, allowing for higher throughput; high throughput applications)
Catégories apparentées
Description générale
Transformez la préparation de vos échantillons pour les analyses HPLC et UHPLC à l'aide de nos filtres sans seringue Mini-UniPrep®. Ces filtres combinent quatre étapes en une seule, offrant une solution rapide, efficace et respectueuse de l'environnement pour la filtration des échantillons avant la chromatographie.
Traditionnellement, les étapes de préparation des échantillons pour la chromatographie nécessitent plusieurs consommables, tels que des filtres pour seringue, des flacons et des septa, augmentant ainsi les coûts et le temps requis pour la filtration des échantillons. Grâce à ces filtres sans seringue Mini-UniPrep® ces composants jetables distincts ne sont plus nécessaires ; les filtres permettent de préparer des échantillons trois fois plus rapidement que les autres méthodes utilisées pour la chromatographie liquide haute performance.
En éliminant les particules de grande taille des échantillons pour la chromatographie, ces filtres raccourcissent le temps de traitement de la phase mobile ; ils prolongent également la durée de vie des colonnes HPLC en réduisant la contamination à l'origine de colmatage et d'accumulation de la contre-pression.
Les filtres sans seringue Mini-UniPrep® peuvent être utilisés manuellement ou avec un multicompresseur, qui permet de traiter plusieurs échantillons à filtrer simultanément et réduit encore davantage le temps de préparation pour les analyses chromatographiques.
Le filtre sans seringue Mini-UniPrep® est facile à utiliser. Si vous n'utilisez pas de multicompresseur, placez simplement votre échantillon dans le dispositif Mini-UniPrep®, insérez le piston et comprimez Votre échantillon est filtré rapidement et facilement. Grâce à sa conception unique, l'échantillon liquide est poussé dans le réservoir du piston, tandis que l'excès d'air s'échappe par l'orifice évent jusqu'à ce que le joint soit engagé. Le filtre sans seringue Mini-UniPrep®peut être utilisé dans un passeur d'échantillons.
Application
- Analyse HPLC/UHPLC de routine
- Analyses des composites
- Uniformité de la teneur
- Précipitation des protéines
- Tests de sensibilité
- Tests de dissolution
- Filtration des échantillons
Caractéristiques et avantages
- Dispositif de filtration tout-en-un pour un traitement rapide et efficace des échantillons de chromatographie
- Évite l'utilisation de seringues, de filtres membranes pour seringues, de flacons et de septa séparés
- Conçu pour être utilisé avec un échantillonneur automatique UHPLC ou HPLC pour une analyse à haut débit
- Taille des pores des filtres de 0,2 µm et 0,45 µm disponible pour répondre aux exigences de filtration des échantillons
- Compatible avec la plupart des passeurs d'échantillons
- Options pour le récipient : ambre pour éviter la photodégradation des échantillons sensibles à la lumière, ou translucide pour une inspection visuelle facile, en polypropylène (PP)
- Recyclable après utilisation.