WHA99102504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
1 420,00 $
About This Item
1 420,00 $
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 9910-2504
Paramètres
67.5 psi pressure
Diamètre
25 mm
Surface du filtre
0.65 cm2
Taille
24.5 × 29.2 mm
Poids
1.53 kg
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Adéquation
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging