Principaux documents
WHA99112502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
500 EA
1 460,00 $
1 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
1 460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 9911-2502
Paramètres
67.5 psi pressure
Diamètre
25 mm
Surface du filtre
0.65 cm2
Taille
24.5 × 29.2 mm
Poids
1.53 kg
Dimension de pores
0.22 μm
Raccords
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Adéquation
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Caractéristiques et avantages
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Informations légales
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva