WHA7404009
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 50 ea, 90 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z746274, membrane filters, syringe filter
361,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
361,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Matériaux
Nylon membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 7404-009
Whatman Article No. 28420772 (US reference)
Diamètre
90 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Caractéristiques et avantages
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use