WHA10401118
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 50 ea, 90 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z697133, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produits recommandés
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC45 Membrane Circles, diam. 90 mm, pore size 0.45 μm
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10401118
Whatman Article No. 28414965 (US reference)
Diamètre
90 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.