Principaux documents
WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
8 EA
561,00 $
561,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 EA
561,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
561,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Swin-Lok Holder
Conditionnement
pkg of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Diamètre
47 mm
Description générale
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Caractéristiques et avantages
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva