Principaux documents
W700211
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Benzoic acid potassium salt
W700211-SAMPLE-K
70,10 $
1 KG
101,00 $
25 KG
491,00 $
70,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W700211-SAMPLE-K
70,10 $
1 KG
101,00 $
25 KG
491,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Beilstein:
3719165
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro E:
E212
Nomenclature NACRES :
NA.21
70,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥99%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable