Principaux documents
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12164502
Plus de détails sur ce produit W530659 Contacter notre Service technique
Source biologique
(nicotiana tabacum)
Qualité
FG
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Indice de réfraction
n20/D 1.508
Densité
0.973 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
tobacco
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable