W530293
Jojoba oil
Certified organic (NOP)
Synonyme(s) :
Jojoba oil from Simmondsia chinensis, Jojoba bean oil, Jojoba liquid wax
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Certified organic (NOP)
Kosher
Niveau de qualité
Origine
USA origin
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Densité
0.868 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
tropical
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable