W522902
Musk ketone
≥98%
Synonyme(s) :
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Ketone Moschus
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Pureté
≥98%
Composition
Contains EU 1223/2009 restricted Musk Ketone
Origine
China origin
Pf
135-139 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody
Chaîne SMILES
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
Clé InChI
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 168 °C - closed cup