Principaux documents
W510505
Sigma-Aldrich
Undécane
≥99%
Synonyme(s) :
n-Undécane
W510505-SAMPLE
74,30 $
1 KG
287,00 $
4 KG
643,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W510505-SAMPLE
74,30 $
1 KG
287,00 $
4 KG
643,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.31
Beilstein:
1697099
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
5.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Undecane is a saturated hydrocarbon that is reported to occur in the volatile oil extracted from powder and leaf of Hypericum triquetrifolium Turra[1], leaves of Solanum aculeastrum[2] and flowers of Pittosporum tobira.[3]
Application
  • Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: This study focuses on the preparation and performance of n-undecane as a phase change material for cold storage applications. The research highlights its thermal properties and potential use in energy storage systems, offering advancements in material science and energy efficiency (Yan et al., 2024).
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Isolation of volatile compounds from Solanum aculeastrum (Solanaceae).
Koduru S, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 9(1), 65-69 (2006)
Volatile constituents of Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil cultivated in Greece.
Loukis A & Hatziioannou C.
J. Essent. Oil Res., 17(2), 186-187 (2005)
Volatile constituents of the leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium Turra.
Bertoli A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 91-94 (2003)
Subodh P Jagtap et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(16), 7176-7185 (2012-03-30)
In this work, a bicyclo[4.4.1]undecane scaffold is used to hold oligo(phenylene ethynylene) units in a cofacially stacked arrangement along the entire length of the conjugated units. We study the impact that the resulting strong interchain interactions have on the photophysical
Samuel D Banister et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(1), 38-41 (2010-12-15)
In our continued exploration of trishomocubane derivatives with central nervous system (CNS) activity, N-arylalkyl-8-aminopentacyclo[5.4.0.0(2,6).0(3,10).0(5,9)]undecanes (10-13) displaying affinity for the sigma (σ) receptor were also found, in several cases, to interact with the dopamine transporter (DAT). Compound 12 was identified as