Principaux documents
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Synonyme(s) :
3-Furaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Beilstein:
105852
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
144 °C/732 mmHg (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Clé InChI
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup