W501506
2-Furoic acid
≥97%
Synonyme(s) :
Furan-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
pb
230-232 °C (lit.)
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
Clé InChI
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
282.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139.3 °C - closed cup