Documents
W437100
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxy-3-methylbutane
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Isovaleraldehyde diethyl acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.25
Numéro FEMA:
4371
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
06.059
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; fruity; ethereal; rum
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)