Principaux documents
W431105
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
Synonyme(s) :
Lemon hexadiene
W431105-SAMPLE-K
231,00 $
100 G
463,00 $
500 G
1 140,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W431105-SAMPLE-K
231,00 $
100 G
463,00 $
500 G
1 140,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.15
Numéro FEMA:
4311
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Contient
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lemon; lime; earthy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
Clé InChI
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
40.1 °F
Point d'éclair (°C)
4.5 °C
Questions
  1. What is the ratio (ballpark is fine) between the isomers CAS 30640-46-1 and CAS 1888-90-0?
    1 answer
    1. The Certificate of Analysis provides the sum of the isomers as determined by GC. The ratio or quantity of each is not reported. No further information is available. See the link below to review the CofA:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/W4/W431105/W431105-BULK-K____SHBN3322__.pdf