Key Documents
W428600
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
4286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.135
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
150-153 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; ethereal; buttery; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Possible applications: Italian cheeses, dairy applications, apple, pineapple and cocoa nuances.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 10.0%: Sweet, ethereal, musty and slightly fermented, dairy-like with fruity apple and banana nuances.
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)