W401404
2-Phenylethyl isothiocyanate
FG
Synonyme(s) :
Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenylethyl isothiocyanate
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Indice de réfraction
n20/D 1.5888 (lit.)
pb
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; sulfurous
Chaîne SMILES
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup