Principaux documents
W379107
Sigma-Aldrich
Octahydrocoumarin
≥98% (mixture of cis and trans)
Synonyme(s) :
Bicyclononalactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro FEMA:
3791
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.161
Pureté
≥98% (mixture of cis and trans)
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
145 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCC2CCCCC2O1
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 100 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)