Documents
W369004
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro FEMA:
3690
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10681
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.545
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; leafy; melon; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter