Principaux documents
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro FEMA:
3632
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10883
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.538
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; waxy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves