Principaux documents
W356506
Sigma-Aldrich
D-Dihydrocarvone, mixture of isomers
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
p-Menth-8-en-2-one
W356506-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
107,00 $
1 KG
469,00 $
5 KG
1 550,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W356506-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
107,00 $
1 KG
469,00 $
5 KG
1 550,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro FEMA:
3565
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11703
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.128
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Pureté
≥97%
Activité optique
[α]20/D +16°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caraway; herbaceous; minty; woody; ethereal; spicy; camphoraceous
Chaîne SMILES 
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter