Documents
W348805
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpentanoate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Manzanate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
3488
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10616
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.526
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
153-152 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; melon; fruity
Chaîne SMILES 
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Saeedeh Noushini et al.
Scientific reports, 10(1), 19799-19799 (2020-11-15)
Diverse methods have been used to sample insect semiochemicals. Sampling methods can differ in efficiency and affinity and this can introduce significant biases when interpreting biological patterns. We compare common methods used to sample tephritid fruit fly rectal gland volatiles