W344400
DL-Valine
≥97%
Synonyme(s) :
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
Halal
Essai
≥97%
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable