Principaux documents
W343005
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol
≥96%, predominantly trans, FG
Synonyme(s) :
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CH(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro FEMA:
3430
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2295
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.074
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
159-160 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; musty; herbaceous; tomato
Chaîne SMILES 
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Description générale
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)