W335118
3-Hexanol
≥97%
Synonyme(s) :
Ethyl propyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
134-135 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 20 °C
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
alcohol; medicinal; ethereal
Chaîne SMILES
CCCC(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup