Documents
W334502
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzenethiol
≥95%, FG
Synonyme(s) :
2-Ethylthiophenol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.23
Numéro FEMA:
3345
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11666
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.054
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5682 (lit.)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1S
InChI
1S/C8H10S/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter