Principaux documents
W332700
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
≥98%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro FEMA:
3327
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11294
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.055
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
pb
70 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; nutty; roasted
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ncc(C)nc1C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-5-4-9-8(7(3)11)6(2)10-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
UCGOSAWBWFUKDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup