Principaux documents
W315230
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentenolone
natural, 97%, FG
Synonyme(s) :
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro FEMA:
3152
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
07.057
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
97%
Indice de réfraction
n/D 1.476
Densité
1.066 at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; maple; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Attention
Air Sensitive (Nitrogen flush and store all ppk and bulk under nitrogen)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C