Principaux documents
W305502
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro FEMA:
3055
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.166
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; coffee; brown; pungent
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup