Key Documents
W304905
Sigma-Aldrich
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.34
Numéro FEMA:
3049
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
278
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.052
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95%
Activité optique
[α]20/D −9.0°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
Point d'ébullition
244 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; balsamic
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
Clé InChI
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves