W282301
Bitter orange oil
natural, product of Simone Gatto
70,20 $
About This Item
70,20 $
Produits recommandés
Source biologique
Citrus aurantium L. (Pers.)
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fresh; leafy; orange; citrus; woody
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable