Principaux documents
W256714
Sigma-Aldrich
1-Hexanol
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1-Hexanol, Hexyl alcohol
W256714-SAMPLE-K
77,30 $
100 G
180,00 $
1 KG
442,00 $
4 KG
1 310,00 $
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W256714-SAMPLE-K
77,30 $
100 G
180,00 $
1 KG
442,00 $
4 KG
1 310,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro FEMA:
2567
Beilstein:
969167
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
53c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 25.6 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
559 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
156-157 °C (lit.)
Pf
−52 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
alcohol; green; oily; ethereal; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity
Carolina Aubery et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(6), 1779-1789 (2013-01-12)
Phase behavior, dynamics, and structure of W/O microemulsions of the system aqueous solution/Synperonic 13_6.5/1-hexanol/isooctane were studied, with the goal of determining their effect on Mn-Zn ferrite nanoparticle formation, kinetics and characteristics. Microemulsion structure and dynamics were studied systematically by conductivity
Hidevaldo B Machado et al.
Metabolic engineering, 14(5), 504-511 (2012-07-24)
Production of green chemicals and fuels using metabolically engineered organisms has been a promising alternative to petroleum-based production. Higher chain alcohols (C4-C8) are of interest because they can be used as chemical feedstock as well as fuels. Recently, the feasibility
Tomoko Komatsu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 463(4), 549-559 (2012-01-10)
Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) is a calcium-permeable non-selective cation channel that is mainly expressed in primary nociceptive neurons. TRPA1 is activated by a variety of noxious stimuli, including cold temperatures, pungent compounds such as mustard oil and cinnamaldehyde
Yasumasa Dekishima et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(30), 11399-11401 (2011-06-29)
An Escherichia coli strain was engineered to synthesize 1-hexanol from glucose by extending the coenzyme A (CoA)-dependent 1-butanol synthesis reaction sequence catalyzed by exogenous enzymes. The C4-acyl-CoA intermediates were first synthesized via acetyl-CoA acetyltransferase (AtoB), 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase (Hbd), crotonase (Crt)