Principaux documents
W251700
Sigma-Aldrich
Geranyl propionate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.31
Numéro FEMA:
2517
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
409c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.128
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
252 °C/738 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; floral; rose
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
Clé InChI
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C