Key Documents
W246603
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2466
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Eucalyptus globulus Labillardiere
Qualité
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Pureté
70-75%
Origine
China origin
Indice de réfraction
n20/D 1.46
Point d'ébullition
175 °C
Densité
0.909 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.1 °C - closed cup